4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54643-1G OR54643-250MG
APOSOR54643-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR54643-1G APOSOR54643-250MG
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected 95%
4-Iodo-7-azaindoline, NBOC protected
Formel: C₁₂H₁₅IN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31714176
CAS-Nummer: 2367002-59-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge