2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR54660-1G OR54660-250MG
APOSOR54660-1GEA 580 EUR InStock
APOSOR54660-1G APOSOR54660-250MG
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-5-cyclopropylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.185 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06802409
CAS-Nummer: 893738-27-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge