1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55544-1G OR55544-5G
APOSOR55544-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR55544-1G APOSOR55544-5G
1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
1-Hydroxy-4-methylphthalazine
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160.173 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234527
CAS-Nummer: 5004-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge