1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55588-1G OR55588-250MG
APOSOR55588-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR55588-1G APOSOR55588-250MG
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Formel: C₉H₆N₂O₅
MW: 222.154 g/mol
Melting Pt: 203…206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432729
CAS-Nummer: 73043-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge