2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787622
CAS-Nummer: 6575-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge