15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6474-100MG OR6474-200MG
APOSOR6474-100MGEA 524 EUR InStock
APOSOR6474-100MG APOSOR6474-200MG
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formel: C₂₂H₃₆O₂
Melting Pt: 37…39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040787
CAS-Nummer: 116754-80-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge