4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7015-250MG OR7015-1G
APOSOR7015-250MGEA 279 EUR InStock
APOSOR7015-250MG APOSOR7015-1G
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.157 g/mol
Melting Pt: 189…192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07786224
CAS-Nummer: 70591-87-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge