5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7266-1G OR7266-5G OR7266-25G
APOSOR7266-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR7266-1G APOSOR7266-5G APOSOR7266-25G
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine 95%
5,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-thiopyrimidine
Formel: C₆H₈N₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269435
CAS-Nummer: 28456-54-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge