3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR8451-1G OR8451-5G
APOSOR8451-1GEA 207 EUR InStock
APOSOR8451-1G APOSOR8451-5G
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2-Dicyanovinyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₇BN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06214067
CAS-Nummer: 957034-31-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge