Hexamethoxyphosphazene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR8532-1G OR8532-250MG
APOSOR8532-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR8532-1G APOSOR8532-250MG
Hexamethoxyphosphazene 98%
Hexamethoxyphosphazene
Formel: C₆H₁₈N₃O₆P₃
Melting Pt: 46…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00436244
CAS-Nummer: 957-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge