1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR900180-1G OR900180-5G
APOSOR900180-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12138829
CAS-Nummer: 412004-56-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge