1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900461-1G OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR900461-1G APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05262933
CAS-Nummer: 49830-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge