1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900580-1G OR900580-250MG
APOSOR900580-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR900580-1G APOSOR900580-250MG
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile 95%
1-Hydroxycyclopentane-1-carbonitrile
Formel: C₆H₉NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043764
CAS-Nummer: 5117-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge