3-Isopropoxytoluene 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR900616-10G OR900616-1G OR900616-5G OR900616-25G OR900616-100G
APOSOR900616-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR900616-10G APOSOR900616-1G APOSOR900616-5G APOSOR900616-25G APOSOR900616-100G
3-Isopropoxytoluene 90%
3-Isopropoxytoluene
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.218 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20390255
CAS-Nummer: 19177-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge