4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR901581-1G OR901581-5G
APOSOR901581-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR901581-1G APOSOR901581-5G
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol
Formel: C₉H₁₁BO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21609692
CAS-Nummer: 1640035-73-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge