2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR902128-1G OR902128-25G OR902128-5G
APOSOR902128-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR902128-1G APOSOR902128-25G APOSOR902128-5G
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile
Formel: C₉H₁₁N₃
MDL Number: MFCD09939041
CAS-Nummer: 28721-27-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge