2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR903604-1G OR903604-250MG OR903604-5G
APOSOR903604-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR903604-1G APOSOR903604-250MG APOSOR903604-5G
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine
Formel: C₇H₁₁N₃
MW: 137.182 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444199
CAS-Nummer: 877041-43-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge