4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR904301-100MG OR904301-1G OR904301-250MG
APOSOR904301-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR904301-100MG APOSOR904301-1G APOSOR904301-250MG
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole 95%
4-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665526
CAS-Nummer: 383142-64-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge