Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR905392-1G OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR905392-1G APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784110
CAS-Nummer: 43189-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge