N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR906891-1G OR906891-250MG
APOSOR906891-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR906891-1G APOSOR906891-250MG
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₂₆N₄·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17926313
CAS-Nummer: 1255099-40-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge