Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR908230-1G OR908230-5G
APOSOR908230-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR908230-1G APOSOR908230-5G
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate 95%
Neopentyl 2-chloro-2-oxoacetate
Formel: C₇H₁₁ClO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214254
CAS-Nummer: 209848-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge