4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR908487-10G OR908487-1G OR908487-5G
APOSOR908487-10GEA 864 EUR InStock
APOSOR908487-10G APOSOR908487-1G APOSOR908487-5G
4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
4-chloro-2-ethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.624 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16732082
CAS-Nummer: 846039-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge