2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR908897-1G OR908897-5G
APOSOR908897-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR908897-1G APOSOR908897-5G
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₇H₁₄BClO₂
MW: 176.449 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405514
CAS-Nummer: 83622-42-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge