2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909487-10G OR909487-1G OR909487-5G
APOSOR909487-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR909487-10G APOSOR909487-1G APOSOR909487-5G
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03830297
CAS-Nummer: 90921-75-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge