6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Formel: C₉H₉NO₂S
MW: 195.238 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17212483
CAS-Nummer: 99286-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge