4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909624-1G OR909624-5G
APOSOR909624-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR909624-1G APOSOR909624-5G
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole 98%
4-Methyl-2-(methylamino)thiazole
Formel: C₅H₈N₂S
MW: 128.195 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01924766
CAS-Nummer: 2161-68-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge