3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909649-1G OR909649-5G
APOSOR909649-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR909649-1G APOSOR909649-5G
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea
Formel: C₆H₉ClN₂O₂
MW: 176.601 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06347921
CAS-Nummer: 771499-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge