7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR909870-1G OR909870-250MG
APOSOR909870-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR909870-1G APOSOR909870-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one 95%
7-Methoxy-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00598405
CAS-Nummer: 42327-52-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge