1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR910190-1G OR910190-5G
APOSOR910190-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR910190-1G APOSOR910190-5G
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole
Formel: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956939
CAS-Nummer: 18249-98-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge