2-Morpholinothiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR910249-1G OR910249-5G
APOSOR910249-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR910249-1G APOSOR910249-5G
2-Morpholinothiazole 96%
2-Morpholinothiazole
Formel: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170.232 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08052659
CAS-Nummer: 21429-06-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge