1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR910363-1G OR910363-5G
APOSOR910363-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR910363-1G APOSOR910363-5G
1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole 98%
1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole
Formel: C₆H₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16061742
CAS-Nummer: 3156-58-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge