N-(2,5-Dimethylpyrazol-3-yl)acetamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR910447-1G OR910447-5G
APOSOR910447-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR910447-1G APOSOR910447-5G
N-(2,5-Dimethylpyrazol-3-yl)acetamide 96%
N-(2,5-Dimethylpyrazol-3-yl)acetamide
Formel: C₇H₁₁N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01566426
CAS-Nummer: 75092-37-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge