N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911184-1G OR911184-5G
APOSOR911184-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR911184-1G APOSOR911184-5G
N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Propylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₈H₁₁NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19595846
CAS-Nummer: 174359-80-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge