N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR911200-1G OR911200-5G
APOSOR911200-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR911200-1G APOSOR911200-5G
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide
Formel: C₇H₉NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11742100
CAS-Nummer: 59906-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge