4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR912753-100MG OR912753-1G OR912753-250MG
APOSOR912753-100MGEA 190 EUR InStock
APOSOR912753-100MG APOSOR912753-1G APOSOR912753-250MG
4-Nitro-1-methylbenzimidazole 95%
4-Nitro-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181146
CAS-Nummer: 31493-66-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge