7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR912786-1G OR912786-5G
APOSOR912786-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR912786-1G APOSOR912786-5G
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde 98%
7-Methoxy-3-indolecarboxaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02667609
CAS-Nummer: 109021-59-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge