6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR913072-1G OR913072-250MG
APOSOR913072-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR913072-1G APOSOR913072-250MG
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149.147 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663501
CAS-Nummer: 6855-48-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge