1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR913396-1G OR913396-25G OR913396-5G
APOSOR913396-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR913396-1G APOSOR913396-25G APOSOR913396-5G
1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
1-Propylpyrrolidin-2-one
Formel: C₇H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749878
CAS-Nummer: 3470-99-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge