(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR913914-1G OR913914-250MG
APOSOR913914-1GEA 886 EUR InStock
APOSOR913914-1G APOSOR913914-250MG
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19382367
CAS-Nummer: 156088-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge