2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR914221-1G OR914221-5G
APOSOR914221-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR914221-1G APOSOR914221-5G
2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
2-Isopropyl-2H-3-thiazole
Formel: C₆H₉NS
MW: 127.207 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181138
CAS-Nummer: 15679-10-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge