N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR914532-1G OR914532-5G
APOSOR914532-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR914532-1G APOSOR914532-5G
N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
N-t-Butyl-1,3-propanesultam
Formel: C₇H₁₅NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053793
CAS-Nummer: 34693-41-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge