4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR916258-5G OR916258-25G
APOSOR916258-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR916258-5G APOSOR916258-25G
4-(Pyridin-2-yl)phenol 98%
4-(Pyridin-2-yl)phenol
Formel: C₁₁H₉NO
MW: 171.195 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464189
CAS-Nummer: 51035-40-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge