Methyl 2-benzylacrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR917956-1G OR917956-5G
APOSOR917956-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR917956-1G APOSOR917956-5G
Methyl 2-benzylacrylate 98%
Methyl 2-benzylacrylate
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.212 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787445
CAS-Nummer: 3070-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge