7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR918719-1G OR918719-250MG
APOSOR918719-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR918719-1G APOSOR918719-250MG
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Formel: C₈H₇Br
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17976891
CAS-Nummer: 21120-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge