2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR918902-1G OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR918902-1G APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Formel: C₄H₉ClO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10032392
CAS-Nummer: 69371-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge