3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR919014-1G OR919014-5G
APOSOR919014-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR919014-1G APOSOR919014-5G
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine
Formel: C₈H₇NO
MW: 133.147 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698154
CAS-Nummer: 69022-70-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge