4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR925515-1G OR925515-250MG
APOSOR925515-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR925515-1G APOSOR925515-250MG
4-Chloro-5-propylpyrimidine 98%
4-Chloro-5-propylpyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971219
CAS-Nummer: 25199-00-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge