3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR925641-1G OR925641-250MG
APOSOR925641-1GEA 480 EUR InStock
APOSOR925641-1G APOSOR925641-250MG
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one
Formel: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168632
CAS-Nummer: 63446-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge