5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276.916 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13193554
CAS-Nummer: 957344-74-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge