Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR926931-1G OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR926931-1G APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Formel: C₆H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12168338
CAS-Nummer: 41126-15-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge